Learn More
Cobre, níquel-estaño espinodal, CDA 729, C72900/C96800M, 50 g, ARMI ∣MBH
Descripción
Cobre, níquel-estaño espinodal, CDA 729, C72900/C96800M, 50 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium/Aluminium/Boron/Manganese/Antimony/Silver/Lead/Zinc/Cobalt/Tin/Nickel/Copper/Phosphorus/Titanium/Silicon/Bismuth/Iron |
| CAS | 7440-50-8 |
| Cantidad | 50 g |
| Formulario | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium 0.0002 %/Aluminium 0.0003 %/Boron 0.0005 %/Manganese 0.0019 %/Antimony 0.006 %/Silver 0.0181 %/Lead 0.026 %/Zinc 0.029 %/Cobalt 0.119 %/Tin 8.92 %/Nickel 15.72 %/Copper 74.91 %/Phosphorus (0.0006) %/Titanium (0.0008) %/Silicon (0.0023) %/Bismuth (0.0027) %/Iron (0.09) % |