Learn More
Cobre, latón manganeso, ARMI ∣MBH
Descripción
Cobre, Latón Manganeso, Ø 40 x 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium/Sulfur/Selenium/Boron/Silver/Cadmium/Chromium/Carbon/Arsenic/Antimony/Bismuth/Cobalt/Silicon/Phosphorus/Tin/Iron/Nickel/Aluminium/Lead/Manganese/Zinc/Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Formulario | Disco |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Magnesium -100 ppm/Sulfur -100 ppm/Selenium -70 ppm/Boron -13 ppm/Silver 0.0021 %/Cadmium 0.0022 %/Chromium 0.0026 %/Carbon 0.009 %/Arsenic 0.01 %/Antimony 0.0101 %/Bismuth 0.0101 %/Cobalt 0.012 %/Silicon 0.046 %/Phosphorus 0.078 %/Tin 0.171 %/Iron 0.29 %/Nickel 0.696 %/Aluminium 0.7 %/Lead 1.97 %/Manganese 16.1 %/Zinc 21.2 %/Copper 58.3 % |