Learn More
Hanna Instruments™ Kit de análisis de aguas con reactivo de cobre LR
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 100/paq. |
| temp | de 0 a 1,5 mg/l |
| Método de prueba | Ácido biconconato |
| Tipo | Reactivo de cobre LR |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X100 TEST COPPER LR
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1A
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: bicinchonnic acid disodium salt