Learn More
Estándar isotópico de cobre: Cu a 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Cu-65)
Código de producto. 30314759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Código de producto. Cantidad
30314759 50 mL
1 options
Código de producto. 30314759 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLIS65CU50
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper-65
CAS 14119-06-3
Nombres de analitos o componentes Copper-65
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 65 Cu
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo 65 Cu
Tipo de solución Solución única
SMILES [65 Cu]
Elemento Cu
Nombre IUPAC cobre-65
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 64.93
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.9278