Learn More
Solución estándar para ISE de cobre, Mettler Toledo™
Código de producto. 11957521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11957521 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11957521 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51344774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    160.65€ / 500 ml
    Ahorro 14.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Descripción Cu estándar ISE 1000 mg/L, 500 mL
Envase 500 mL
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 500 mL