Learn More
Trifluorometanosulfonato de cobre(II), TRC
Código de producto. 30358013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358013 25 g 25 g
30349947 5 g -
30356329 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC68537525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34946-82-2
Fórmula molecular C2CuF6O6S2
Peso molecular (g/mol) 361.68
Sinónimo 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Copper(2+) Salt (2:1), Trifluoromethanesulfonic Acid Copper(2+) Salt, Bis(trifluoromethanesulfonato)copper, Copper Bis(trifluoromethanesulfonate), Copper Ditriflate, Copper(2+) Bis(trifluoromethanesulfonate), Copper(2+) Triflate, Copper(2+) Trifluoromethylsulfonate, Copper(II) Triflate, Cupric Bis(trifluoromethanesulfonate), Cupric Triflate, Cupric Trifluoromethanesulfonate, Cupric Trifluoromethylsulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Copper Salt (2:1), Trifluoromethanesulfonic Acid Copper(2+) Salt
Nombre IUPAC cobre; Trifluorometanosulfonato
SMILES [Cu+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) Trifluoromethanesulfonate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/2CHF3O3S.Cu/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.8336