Learn More
Trifluorometanosulfonato de cobre(II), 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339277 10 g 10 g
11349277 50 g 50 g
11329277 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040133.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Copper(II) trifluoromethanesulfonate is a mild lewis acid. It is used as catalyst which promotes dehydration of alcohols and diols to alkenes at ambient temperatures. It is widely used to generate carbenoid species from ?-diazo esters and ketones, via in situ reduction to the Cu(I) species. It is also promotes the reaction between diazo esters and imines to give aziridines. It catalyzes syn-selective aldol condensation of (Z)-silyl enol ethers with aldehydes, Friedel-Crafts alkylation, acylation reactions of aromatics and addition of trimethylsilyl cyanide to carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34946-82-2
Fórmula molecular CHCuF3O3S
Peso molecular (g/mol) 213.617
Número MDL MFCD00077492
Clave InChI GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
Nombre IUPAC cobre; ácido trifluorometanosulfónico
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión (decomposition)
Color Azul a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 4028198
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.68
Porcentaje de pureza ≤99%
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) trifluoromethanesulphonate