Learn More
Trifluorometanosulfonato de cobre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459736 100 g 100 g
11439736 5 g 5 g
11449736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20253.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Copper(II) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Diels-Alder reaction and cyclopropanation reactions. It is also used as a reagent for oligosaccharide synthesis. It acts as a Lewis acid. It is also employed in the dimerization of ketone enolates and tetramethylsilane enol ethers. It is used to prepare cis vinylic sulfones and oxazoles from alkynyl sulfones and ketones respectively. Further, it plays an important role for cyclization of dienolates. In addition to this, it is useful for dehydration of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de cobre(II) actúa como catalizador en la reacción de Diels-Alder y en las reacciones de ciclopropanación. También se utiliza como reactivo para la síntesis de oligosacáridos. Actúa como un ácido de Lewis. También se emplea en la dimerización de enolatos de cetona y éteres de tetrametilsilano de enol. Se utiliza para preparar oxazoles y sulfones vinílicos cis a partir de cetonas y alquinilosulfonas respectivamente. Además, desempeña un papel importante en la ciclización de los dienolatos. También es útil para la deshidratación de alcoholes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34946-82-2
Fórmula molecular CHCuF3O3S
Peso molecular (g/mol) 213.617
Número MDL MFCD00077492
Clave InChI GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
Nombre IUPAC cobre; ácido trifluorometanosulfónico
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 4028198
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.68
Porcentaje de pureza 98%