Learn More
Cobre(II) trifluorometanosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10536782 5 g Frasco de vidrio 5 g
10003933 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405420050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34946-82-2 | C2CuF6O6S2 | 361.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34946-82-2
Fórmula molecular C2CuF6O6S2
Peso molecular (g/mol) 361.69
Número MDL MFCD00077492
Clave InChI GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
Nombre IUPAC cobre; ácido trifluorometanosulfónico
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Color Azul a blanco o gris
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3SO3)2Cu
Cantidad 5 g
Fieser 07,76; 08,126; 10,110; 14,102
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.