Learn More
Hidrato de trifluoroacetato de cobre (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper (II) trifluoroacetate hydrate |
| CAS | 123333-88-0 |
| Fórmula molecular | 2 C2 F3 O2 . Cu . H2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2 |
| SMILES | O.[Cu+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | cobre;2,2,2-trifluoroacetato;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 307.592 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.91 |