Learn More
Tetrafluoroborato de cobre (II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382658 100 g 100 g
11372658 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 026127.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72259-10-0 | B2CuF8H12O6 | 345.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72259-10-0
Fórmula molecular B2CuF8H12O6
Peso molecular (g/mol) 345.24
Número MDL MFCD05863735
Clave InChI FBYIXFBIARQMJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper ii tetrafluoroborate hexahydrate, copper 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, copper ditetrafluoroborate hexahydrate, copper 2+ tetrafluoroborate-water 1/2/6, copper 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, copper 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci
PubChem CID 15774553
Nombre IUPAC cobre;ditetrafluoroborato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Nombre de nota hexahydrate
Color Azul
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 998%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.25 (237.15 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Blue crystals
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate