Learn More
Tetrafluoroborato de cobre(II), solución acuosa al 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15473007 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15473007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089666.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (II) tetrafluoroborate
CAS 38465-60-0
Color Azul
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular B2CuF8
Número MDL MFCD00016054
Número UN UN3264
Sinónimo copper fluoroborate, copper fluoborate, copper ii tetrafluoroborate, copper ditetrafluoroborate, cupric tetrafluoroborate hydrate, copper ii tetrafluoroborate in h2o, cupric fluoborate, copper ii fluoborate, copper 2+ ditetrafluoroborate, copper 2+ tetrafluoroborate 1-
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Clave InChI HMUNZEYTSRPVBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC copper(2+) bis(tetrafluoroboranuide)
Peso molecular (g/mol) 237.15
PubChem CID 170058
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 45% aq. soln.