Learn More
Sulfuro de cobre(II), ultra seco, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387867 10 g 10 g
11377867 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014300.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-40-4 | CuS | 95.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-40-4
Fórmula molecular CuS
Peso molecular (g/mol) 95.61
Número MDL MFCD00016066
Clave InChI OMZSGWSJDCOLKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper ii sulfide, copper monosulfide, cupric sulfide, copper sulfide, copper blue, copper sulphide, oil blue, covellite, copper 2+ sulfide, horace vernet's blue
PubChem CID 14831
SMILES [S--].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfide
Punto de fusión 220°C (decomposition)
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2965
Nombre IUPAC sulfanilidenocobre
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.6
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.45
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 3.9 g/mL to 4.6 g/mL