Learn More
Sulfato de cobre(II), TRC
Código de producto. 30136363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136363 10 g 10 g
30134727 5 g 5 g
30004318 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC72504010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular Cu . O4 S
Peso molecular (g/mol) 159.61
Sinónimo Cupric sulfate, Copper(2+) sulfate (1:1) (ACI), Baijunling, Black blue stone, Blue Copper, Blue stone, Blue vitriol, Bluestone, Copper monosulfate, Copper sulfate, Copper sulfate (1:1), Copper sulfate (CuSO4), Copper(2+) sulfate, Copper(II) sulfate, Cuivrol, Cupric sulfate anhydrous, Copper (II) sulphate anhydrous, Cupric sulphate, CuPRiX20, Delcup, EarthTec, Hylinec, Incracide 10A, Incracide E 51, MAC 570, Mastercop, Monocopper sulfate, Reducer Cu, Roman vitriol, Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1), Sulfuric acid, monocopper(1+) salt, Upinorg, XWHGS 005
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [Cu+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper sulfate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.8813