Descripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | >de 100 °C |
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) sulfate solution |
| Nombre de nota | Volútrico, 0,1 M CuSO4 |
| % mín. CAS | ≥90.0000%, ≥0.2500% |
| % máx. CAS | ≤100.0000%, <2.5000% |
| Forma física | Líquidos |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Densidad | 1.02 g/cm3 |
| Número UN | UN3082 |
| Mostrar más |