Learn More
Copper(II) Sulfate Solution, Honeywell™
Código de producto. 15658480 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15658480 25 mL Poly bottle 25 ml
1 options
Código de producto. 15658480 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C228425ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate solution
Nombre de nota 4 % (withv), prepared from copper (II) sulfate pentahydrate
CAS 7758-98-7
Forma física Liquid
Cantidad 25 mL
Fórmula molecular CuO4S
Número MDL MFCD00010981
Número UN UN3082
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
Peso molecular (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Envase Poly bottle