Learn More
Sulfato de cobre (II) pentahidratado, TRC
Código de producto. 30361705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361705 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30361705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6853705G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper sulfate pentahydrate
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular Cu . SO4 . 5[H2O]
Cantidad 5 g
Sinónimo Copper(II) sulphate pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) Salt (1:1) Pentahydrate, Copper Sulfate (CuSO4) Pentahydrate, Copper Sulfate Pentahydrate, Copper(2+) Sulfate Pentahydrate, Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Cupric Sulfate Pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
SMILES [O-]S([O-])(=O)=O.[Cu+2].O.O.O.O.O
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 249.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9342