Learn More
Sulfato de cobre (II) pentahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper sulfate pentahydrate |
| CAS | 7758-99-8 |
| Fórmula molecular | Cu . SO4 . 5[H2O] |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Copper(II) sulphate pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) Salt (1:1) Pentahydrate, Copper Sulfate (CuSO4) Pentahydrate, Copper Sulfate Pentahydrate, Copper(2+) Sulfate Pentahydrate, Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Cupric Sulfate Pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2 |
| SMILES | [O-]S([O-])(=O)=O.[Cu+2].O.O.O.O.O |
| Nombre IUPAC | cobre; sulfato; pentahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 249.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.9342 |