Learn More
Pentahidrato de sulfato de cobre(II), puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea europea, 99-102 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15633380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 Kg
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15633380 500 g 500 g
15613380 100 g 100 g
15623380 1 kg 1 Kg
15653380 6 x 1 kg paquete de 6
15643380 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15633380 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31293500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, 99-102 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CuSO4 · 5H2O
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.69g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper sulphate-5-hydrate