Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Presión de vapor | 7,3 mmHg (25 °C) |
| Fórmula lineal | CuSO4 · 5H2O |
| Número UN | 3077 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249,69g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 a 102% |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper sulphate-5-hydrate