Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato (cristalino (azul)), Fisher BioReagents
Código de producto. 10669163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10669163 500 g Frasco de vidrio 500 GR
1 options
Código de producto. 10669163 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP346500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
Frasco de vidrio; 500 g
El sulfato de cobre es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (II) Sulfate Pentahydrate
Punto de fusión 110°C
CAS 7758-98-7, 7758-99-8
Color Azul
pH 3.5 to 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102.0 %
Fórmula molecular CuO4S
Índice Merck 15, 2643
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
Peso molecular (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 7.3mmHg at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate