Learn More
Sulfato de cobre (II) pentahidrato, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Copper(II) sulfate, pentahydrate can be added to potassium permanganate to give an oxidant for the conversion of primary alcohols. It is used to etch zinc or copper plates for intaglio printmaking and as a mordant in vegetable dyeing. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, it is used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) sulfate |
| Nombre de nota | pentahydrate |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0-102.0% |
| Densidad | 2.27 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,methanol and glycerol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.68 (159.60 Anhydrous) |
| Grado | ACS |
Seguridad y manipulación
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate pentahydrate