Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
25,000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25000 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433614 25,000 g 25000 g
11413614 1000 g 1000 g
11423614 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433614 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11262.0G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
El sulfato de cobre(II), pentahidrato, se puede combinar con el permanganato de potasio para producir un oxidante para la conversión de alcoholes primarios. Se utiliza para grabar placas de cinc o cobre para la impresión de intaglio y como mordiente en teñido vegetal. En química analítica, se utiliza en la solución de Fehling y en la solución de Benedict para comprobar la reducción de azúcares. También sirve para analizar proteínas en la prueba de Biuret.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cobre(II), pentahidrato, se puede combinar con el permanganato de potasio para producir un oxidante para la conversión de alcoholes primarios. Se utiliza para grabar placas de cinc o cobre para la impresión de intaglio y como mordiente en teñido vegetal. En química analítica, se utiliza en la solución de Fehling y en la solución de Benedict para comprobar la reducción de azúcares. También se utiliza para probar la proteína en la prueba de Biuret.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con el acero, metales finamente pulverizados, hidroxilamina, magnesio, hidracina, nitrometano, álcalis, fosfatos y gas acetileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (II) sulfate pentahydrate
pH 4
Cantidad 25,000 g
Olor Odorless
Densidad 2.27
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2653
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68 (159.60 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%