Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) sulfate pentahydrate |
| Punto de fusión | 110,0 °C |
| Color | Azul |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Iodometry) |
| Fórmula lineal | CuSO4·5H2O |
| Fieser | 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267 |
| Índice Merck | 15, 2643 |
| Show More |
Safety and Handling
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate