Learn More
Sulfato de cobre(II) hidrato, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11360969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360969 25 g 25 g
11370969 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010701.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23254-43-5 | CuO4S | 159.60 (anhydrous basis) g/mol
It is used as a catalyst in certain organic transformations like synthesis of ynamides. It is used in Fehling's solution and Benedict's solution for testing reducing sugars, in the Biuret reagent for testing proteins, and in combination with potassium permanganate for testing blood for anemia. It is used in the preparation of Cheshunt compound for horticulture. It finds use as a coloring ingredient in artworks, as an oxidant in combination with potassium permanganate for oxidizing primary alcohols, and as a mordant in dyeing. It is used to etch copper or zinc plates for intaglio print making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23254-43-5
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.60 (anhydrous basis)
Número MDL MFCD00149682
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate monohydrate, cupric sulfate monohydrate, copper sulfate, monohydrate, copper sulfate hydrate, caswell no. 257, epa pesticide chemical code 024402, copper ii sulfate hydrate, sulfuric acid copper 2+ salt 1:1 , monohydrate, copper sulphate hydrate, cuso4.h2o
PubChem CID 61499
Nombre IUPAC cobre;sulfato;hidrato
SMILES [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate hydrate
Nombre de nota m.p. 30° -2H2O, 110° to4H2O, 250° anhydrous; 2.286
Color Azul
Forma física Crystalline Aggregates
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol and most of the organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.60 (anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Blue crystalline aggregrates
Densidad 2.28g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate hydrate