Learn More
Copper(Ii) Sulfate Hydrate, 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15601900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15601900 1 kg Poly Bottle 1 Kg
15621900 5 kg Poly Bottle 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15601900 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2092011KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
>98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23254-43-5
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.60
Número MDL MFCD00149682
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate monohydrate, cupric sulfate monohydrate, copper sulfate, monohydrate, copper sulfate hydrate, caswell no. 257, epa pesticide chemical code 024402, copper ii sulfate hydrate, sulfuric acid copper 2+ salt 1:1 , monohydrate, copper sulphate hydrate, cuso4.h2o
PubChem CID 61499
Nombre IUPAC cobre;sulfato;hidrato
SMILES [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Sulfate Hydrate
Punto de fusión 3603g/cu.cm
Color Blue or White
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CuSO4 · xH2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.61g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals/Powder
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)
Densidad 200°C