Learn More
Copper(II) sulfate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15676030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad unitSize
15676030 100 g 100 g
15686030 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15676030 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 61230100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss. p.a., anhydrous,≥99.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.602
Número MDL MFCD00010981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CuSO4
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.61g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Presión de vapor 7.3 mmHg (25°C)
Densidad 3.603g/mL at 25°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.