Learn More
Sulfato de cobre(II) anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10070090 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10070090 250 g 250 GR
10447250 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10070090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/8600/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.60
Número MDL 10981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC sulfato de cobre(2+)
SMILES [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 200°C
Color Gris
pH 3.5 to 4.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.