Learn More
Sulfato de cobre(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11471748 250 g 250 g
11461748 1000 g 1000 g
11481748 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11471748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13986.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Sulfato de cobre(II), 98 %, CuO4S, número CAS-7758-98-7, sulfato de cobre 2+, sulfato de cobre ii, piedra azul, monosulfato de cobre, sulfato de cobre, trinagle, sulfato de cobre, hylinec, sulfato de cobre anhidro, sulfato de cobre ii, anhidro, 1000 g, CHEBI:23414, 3,6, clase de peligro:9; grupo de embalaje:III
Copper(II)sulfate is used in electroplating and in mining industries. It is used as a dehydrating agent for forming and manipulating acetal groups. In analytical chemistry, it is used in Fehling's solution and Benedict's solution to test for reducing sugars. Also, used to test protein in Biuret test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cobre(II) se utiliza para el galvanizado y en la industria minera. Se usa como agente deshidratador para formar y manipular grupos acetales. En química analítica, se utiliza en la solución de Fehling y en la solución de Benedict para comprobar la reducción de azúcares. También se utiliza para probar la proteína en la prueba de Biuret.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Insoluble en etanol.
Notas
Incompatible con bases fuertes, metales, metales alcalinos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.602
Número MDL MFCD00010981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate
Punto de fusión >560°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CuSO4
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2653
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.6
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, copper(2+) salt