Learn More
Sulfato de cobre(II), ≥99 %, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15617730 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617730 100 g Glass bottle 100 g
15627730 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 15617730
Marca: Honeywell Research Chemicals C1297100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.602
Número MDL MFCD00010981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate
Color Gris
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CuSO4
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.61g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Glass bottle
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)
Densidad 3.603g/mL at 25°C