Learn More
Sulfato de cobre(II), 98 %, puro, anhidro
Código de producto. 10341451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10341451 5 g Frasco de vidrio 5 g
10413465 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10781062 500 g Frasco de vidrio 500 g
11904241 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
13488568 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10341451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422870050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 7758-98-7 | CuO4S | 159,6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.6
Número MDL MFCD00010981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate
Punto de fusión 200.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Índice Merck 15,2643
Información de solubilidad Solubility in water: 203g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación