Learn More
Solución de sulfato de cobre(II), 6,24 %, azul, Chem-Lab
Descripción
El sulfato de cobre(II) es un compuesto inorgánico. Su presentación en forma de pentahidrato es el tipo de sal más común y es de color azul brillante. Se disuelve exotérmicamente en agua. Es un reactivo de laboratorio muy común.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7758-99-8 |
| Color | Azul |
| Cantidad | 100 mL |
| Densidad | 1.01g/mL |
| Fórmula molecular | CuH10O9S |
| Número MDL | MFCD00149681 |
| Sinónimo | copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
| Clave InChI | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium dichromate 0.167 mol/l
- Atención||Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate