Learn More
Fosfato de cobre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345079 500 g 500 g
11335079 100 g 100 g
11325079 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17360.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7798-23-4 | Cu3O8P2 | 380.578 g/mol
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de cobre(II) se utiliza como catalizador orgánico, fertilizante, emulsionante, inhibidor de la corrosión para el ácido fosfórico, protector metálico y aditivo para alimentación animal.
Solubilidad
Insoluble con agua y etanol. Soluble en amoníaco, hidróxido amónico, acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, metales, metales alcalinos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7798-23-4
Fórmula molecular Cu3O8P2
Peso molecular (g/mol) 380.578
Número MDL MFCD00036268
Clave InChI GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
PubChem CID 86469
Nombre IUPAC tricobre;difosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) phosphate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Fórmula lineal Cu3(PO4)2
Índice Merck 14,2648
Información de solubilidad Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.58
Porcentaje de pureza 98%