Learn More
Perclorato de cobre(II) hexahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341758 50 g 50 g
11331758 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011651.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-46-9 | Cl2CuH12O14 | 370.528 g/mol
Copper(II) perchlorate hexahydrate is a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-46-9
Fórmula molecular Cl2CuH12O14
Peso molecular (g/mol) 370.528
Número MDL MFCD00149666
Clave InChI NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
PubChem CID 12846356
Nombre IUPAC cobre;diperclorato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) perchlorate hexahydrate
Punto de fusión 82°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Número UN UN1481
Índice Merck 14,2647
Información de solubilidad Soluble in water, methanol, ethanol, acetic acid, acetic anhydride, and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.53 (262.44 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Índice de refracción 1.505
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.23 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper (II) perchlorate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) perchlorate hexahydrate