Learn More
Perclorato de cobre(II) hexahidrato, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11428430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428430 10 g 10 g
11408430 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044319.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-46-9
Fórmula molecular Cl2CuH12O14
Peso molecular (g/mol) 370.528
Número MDL MFCD00149666
Clave InChI NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
PubChem CID 12846356
Nombre IUPAC cobre;diperclorato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (II) perchlorate hexahydrate
Punto de fusión 82°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1481
Índice Merck 14,2647
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol. Very soluble in ethyl alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.53 (262.44 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.505
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.23 g/mL