Learn More
Perclorato de cobre(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522991 100 g Frasco de vidrio 100 g
10012730 5 g Frasco de vidrio 5 g
11926268 100 g Frasco de vidrio cada uno
10117853 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10522991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201361000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-46-9 | Cl2CuO8·6H2O | 370.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-46-9
Fórmula molecular Cl2CuO8·6H2O
Peso molecular (g/mol) 370.52
Número MDL MFCD00149666
Clave InChI NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
PubChem CID 12846356
Nombre IUPAC cobre;diperclorato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) perchlorate hexahydrate
Color Azul
pH 4 to 7 (5% soln.)
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Cu(ClO4)2·6H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.52
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.22
Densidad 2.2200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) perchlorate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.