Learn More
Óxido de cobre(II), TRC
Código de producto. 30135099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135099 50 g 50 g
30137857 25 g 25 g
30011741 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC68535050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Sinónimo BYK-LP x 20704, Banacobru OL, Black copper oxide, C.I. 77403, C.I. Pigment Black 15, Coopers Permatrace Copper, Copacaps, Copinox Lamb, Copper Brown, Copper monooxide, Copper monoxide, Copper monoxide (CuO), Copper oxide, Copper oxide (Cu4O4), Copper(2+) oxide, Copper(II) oxide, Copper(II) oxide (CuO), Copporal, Cupric oxide, ET, N 120, N 120 (oxide), N 520, NSC 83537, NanoActive CuO, NanoArc U 1102DBE, Nanotek CuO, Nanotek CuO-C, YC
Nombre IUPAC oxocopper
SMILES O=[Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) oxide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cu.O
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.9245