Learn More
Óxido de cobre(II), nanopolvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479850 10 g 10 g
11489850 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479850 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044663.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Copper(II) oxide nanopowder is used as a burning rate catalyst in rocket propellant, which enhances the the homogeneous propellant burning rate, lower pressure index. It can act as a catalyst used in superconducting materials, thermoelectric materials, sensing materials, glass and ceramics. It plays a vital role in photoconductive and photothermal applications. It is also used in ceramic resistors, magnetic storage media, gas sensors, near-infrared tilters, semiconductors, solar energy transformation and high-tech superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (II) oxide
Punto de fusión 1326°C
Color Negro
Forma física Polvo APS de 30-50 nm,S.A. 13 m
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2646
Información de solubilidad Practically insoluble in water,and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides,and ammonium carbonate solution.
Nombre IUPAC oxocobre
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.55
Olor Odorless
Índice de refracción 2.63
Densidad 6.3 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) oxide, nanopowder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper oxide