Learn More
Óxido de cobre (II), certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 11473663 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
11473663 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11473663 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/8360/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de fusión 1326°C
CAS 1317-38-0
Color Negro
pH 7
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular CuO
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[Cu++]
Nombre IUPAC oxidandiuro de cobre(2+)
Peso molecular (g/mol) 79.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.54g/mol
Envase Recipiente de plástico