Learn More
Óxido de cobre(II), ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347628 1 kg 1 Kg
11337628 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033307.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Copper(II) oxide is used as an adsorbent and absorbent, pigment, antifouling agent, wood preservative, optical glass polishing agent, welding flux for bronze materials, agricultural chemical and abrasive. It is used in the preparation of intermediates, oxidizing/reducing agents, surface treating agents and process regulators. It finds use in the manufacture of rayon, phosphors and dry battery cells. It serves as a catalyst in certain chemical reactions of industrial importance. It is also employed in chemical sensors and superconducting materials. Hazardous materials like cyanides, dioxins and halogenated hydrocarbons can be disposed through oxidation with copper oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) oxide
Punto de fusión 1326°C
Nombre de nota For ACS analysis
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides and ammonium carbonate solution.
Nombre IUPAC oxocobre
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.55
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 2.63
Aspecto Black powder
Densidad 6.3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper oxide