Learn More
Copper(Ii) Oxide, 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15671870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15671870 25 g Poly Bottle 25 g
15691870 500 g Poly Bottle 500 g
15681870 2 kg Poly Bottle 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15671870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 20884125G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder, <10 μm, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Oxide
Punto de fusión 1336°C
Color Negro a gris
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Nombre IUPAC oxocobre
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.55g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Densidad 6.450g/cu.cm