Learn More
Oxalato de cobre(II) hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428306 250 g 250 g
11418306 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15365.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.16€
    128.65€ / 250 g
    Ahorro 32.51€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5893-66-3 | C4H8Cu2O10 | 343.19 g/mol
Copper(II) oxalate hemihydrate is used as a catalyst for organic reactions; as stabilizer for acetylated polyformaldehyde; in anticaries compositions; in seed treatments to repel birds and rodents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de cobre(II) hemihidrato se utiliza como catalizador para reacciones orgánicas, como estabilizador para poliformaldehído acetilado, en composiciones anticaries y en tratamientos de semillas para repeler aves y roedores.
Solubilidad
Soluble en NH{4}OH
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con los metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5893-66-3
Fórmula molecular C4H8Cu2O10
Peso molecular (g/mol) 343.19
Número MDL MFCD00150451
Clave InChI NNZNHNMQOYUANB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxalate, copper oxalate hemihydrate
PubChem CID 122130000
Nombre IUPAC cobre;ácido oxálico;hidrato
SMILES O.O.[Cu].[Cu].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) oxalate hemihydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2645
Información de solubilidad Soluble in NH4OH
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.57 (151.51 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo