Learn More
Nitrato de cobre(II) trihidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) nitrate trihydrate |
| Punto de fusión | 114.0°C |
| Nombre de nota | p.a. |
| Color | Marrón a crema |
| Forma física | Polvo fino |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5 to 104% (Iodometry) |
| Fórmula molecular | CuN2O6·3H2O |
| Fórmula lineal | Cu(NO3)2·3H2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Copper(II) nitrate, trihydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.