Learn More
Copper(II) Nitrate Trihydrate, 98.0 to 103% (RT), Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) nitrate trihydrate |
| Punto de fusión | >114°C |
| Color | Azul-verde |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | Cu(NO3)2 · 3H2O |
| Número UN | UN1477 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.6g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98.0 to 103% (RT) |
| Mostrar más |