Learn More
Nitrato de cobre(II) hidrato, agregados cristalinos azules, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415965 25 g 25 g
11380959 5 g 5 g
11300969 100 g 100 g
11310969 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15415965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010699.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13778-31-9 | CuN2O6 | 187.55 g/mol
It serves as a catalyst for oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol, resulting in an important engineering polymer material. Also used in textiles and polishing agents for other metals. It is a precursor for copper oxide, which finds use as a catalyst for many organic transformations. Menke conditions employ copper nitrate for aromatic nitrations. Claycop reagent, the hydrated copper nitrate deposited on clay, finds use in many organic reactions, for example, oxidation of dithioacetals to carbonyls and thiols to disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13778-31-9
Fórmula molecular CuN2O6
Peso molecular (g/mol) 187.55
Número MDL MFCD00149669
Clave InChI XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper ii nitrate hydrate, copper nitrate hydrate, acmc-20aldm, cupric nitrate hydrate, cu.2no3.h2o, copper 2+ ion hydrate dinitrate, copper 2+ hydrate dinitrate, copper ii nitrate hydrate, puratronic, copper 2+ nitrate-water 1/2/1, nitric acid, copper 2+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 15303652
SMILES [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate hydrate
Color Azul
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate.
Nombre IUPAC cobre;dinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.55 (anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) nitrate hydrate