Learn More
Nitrato de cobre (II) hemipentahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) Nitrate Hemipentahydrate |
| CAS | 19004-19-4 |
| Fórmula molecular | Cu(NO3)2 • 2.5[H2O] |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Copper(II) Nitrate Hydrate (2:5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1 |
| SMILES | O=[N+](O[Cu]O[N+]([O-])=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | pentahidrato de bis(nitrooxi)cobre |
| Peso molecular (g/mol) | 232.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.93 |