Learn More
Hemi(pentahidrato) de nitrato de cobre(II), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15691200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15691200 500 g 500 g
15671200 1 kg 1 Kg
15681200 2.5 kg 2.50 Kg
15601210 6 x 1 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15691200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 12837500G
Solicitar formato a granel o personalizado
≥ 98 %, base de Cu al ≥ 26 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19004-19-4
Número MDL MFCD02253001
Sinónimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Cu(NO3)2 · 2.5H2O
Número UN 3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.59g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico