Learn More
Nitrato de cobre(II), hemi(pentahidrato), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11304549 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11304549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14004.36
Solicitar formato a granel o personalizado
El nitrato de cobre(II), hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería. Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales. Suele utilizarse en laboratorios escolares para demostrar reacciones de células voltaicas químicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería.Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales.Se utiliza comúnmente en laboratorios escolares para demostrar las reacciones químicas de las células voltaicas.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco y etanol
Notas
Incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 170°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Punto de fusión ∼115°C
CAS 19004-19-4
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cu2H10N4O17
Fórmula lineal Cu(NO3)2·2.5 H2O
Número MDL MFCD00149671
Número UN UN3085
Índice Merck 14,2643
Sinónimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,ammonia and ethanol
Clave InChI IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC tetranitrato de dicobre(2+), pentahidrato
Peso molecular (g/mol) 465.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.59 (187.55 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.32