Learn More
Nitrato de cobre(II), hemi(pentahidrato), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427866 250 g 250 g
11417866 1000 g 1000 g
11437866 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14004.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19004-19-4 | CuN2O6·2.5H2O
El nitrato de cobre(II), hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería. Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales. Suele utilizarse en laboratorios escolares para demostrar reacciones de células voltaicas químicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de cobre(II) hemi(pentahidrato) se utiliza para el acoplamiento oxidativo catalítico de 2,6-dimetilfenol para producir un polímero que es un importante material de ingeniería.Sus soluciones se utilizan en textiles y agentes de pulido para otros metales.Se utiliza comúnmente en laboratorios escolares para demostrar las reacciones químicas de las células voltaicas.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco y etanol
Notas
Incompatible con agentes reductores, materiales orgánicos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19004-19-4
Fórmula molecular CuN2O6·2.5H2O
Número MDL MFCD00149671
Sinónimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Especificaciones
Punto de ebullición 170°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Punto de fusión ∼115°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Cu(NO3)2·2.5H2O
Número UN UN3085
Índice Merck 14,2643
Información de solubilidad Soluble in water,ammonia and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.59 (187.55 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.32
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P211-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)