Learn More
Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate), 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15682200 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15682200 500 g Poly Bottle 500 g
15662200 100 g Poly Bottle 100 g
15672200 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15682200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 223395500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19004-19-4
Número MDL MFCD02253001
Sinónimo dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Cu(NO3)2 · 2.5H2O
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.59g/mol
Porcentaje de pureza 98.0 to 102.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle